Learn More
Chlorure de césium, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10005273
Chlorure de césium, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10005273
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10005273
Marque: Thermo Scientific Acros 422851000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646.0°C
Note relative au nom Pure
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire CsCl
Merck Index 15,201
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Densité 3.983g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Chlorure de césium, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals >