Learn More
Chlorure de césium, 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), pour spectroscopie, qualité optique, Thermo Scientific Chemicals
32.50€ - 1143.00€
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10580964
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206320050
5 g Flacon en verre
32.50€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10762821
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206320250
25 g Flacon en verre
111.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10104790
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206321000
100 g Flacon en verre
248.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10657094
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206325000
500 g Flacon en verre
1143.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour analyse d’ultra-traces, pour spectroscopie ultraviolet-visible (UV/VIS)
Spécification
Identifiants chimiques
7647-17-8
168.36
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
[Cl-].[Cs+]
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
Spécification
1290.0°C
646.0°C
7647-17-8
Liquide
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
chlorure de césium
24293
168.36
Base de métaux à l’état de traces
Cesium chloride
For spectroscopy
Incolore à jaune
99.99%
CsCl
15, 2010
Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
[Cl-].[Cs+]
168.36
CHEBI:63039
99.99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.