Learn More
Bromure de césium, poudre blanche/cristaux, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376858
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Cesium bromide is used in optics as a beamsplitter component in wide-band spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-69-1
Formule moléculaire BrCs
Poids moléculaire (g/mol) 212.81
Numéro MDL MFCD00010954
Clé InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
CID PubChem 24592
Nom IUPAC césium ; bromure
SMILES [Br-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C
Nom chimique ou matériau Cesium bromide
Point de fusion 636°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / cristallin
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Poids de la formule 212.81
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6984
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.44