Learn More
Bromure de césium, 99,9 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10437780
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-69-1
Formule moléculaire BrCs
Poids moléculaire (g/mol) 212.81
Numéro MDL MFCD00010954
Clé InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
CID PubChem 24592
Nom IUPAC césium ; bromure
SMILES [Br-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1300.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium bromide
Point de fusion 636.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire CsBr
Merck Index 15, 2008
Informations sur la solubilité Solubility in water: 55g/100mL (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Poids de la formule 212.81
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.44
Densité 4.4400g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.