Learn More
Bromure de césium, poudre blanche/cristaux, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
95.10€ - 353.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | BrCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.81 |
Numéro MDL | MFCD00010954 |
Clé InChI | LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide |
CID PubChem | 24592 |
Nom IUPAC | césium ; bromure |
SMILES | [Br-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012928.18 |
50 g |
95.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012928.30 |
250 g |
353.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cesium bromide is applied to make radiation detectors and other measuring devices. Cesium bromide has limited application in the deep IR. Cesium bromide is slightly more amenable to optical working than CsI and is sometimes utilized as a beam splitter component in wideband spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-69-1 | |
212.81 | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
24592 | |
[Br-].[Cs+] |
BrCs | |
MFCD00010954 | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
césium ; bromure |
Spécification
1300°C | |
636°C | |
Blanc | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00010954 | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Cs+] | |
212.81 | |
212.81 | |
1.6984 | |
4.44 |
Cesium bromide | |
7787-69-1 | |
Poudre / cristallin | |
BrCs | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; bromure | |
24592 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 232-130-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only