Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre transparent certifiés 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,6 ml
1,85 ml
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Description | Certifié MS, SureStop |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido