Learn More
Fisherbrand™ Hygromètres / thermomètres numériques certifiés Traceable™
Satisfont aux exigences expérimentales essentielles, permettent des mesures de routine et répondent à tous les besoins en matière de contrôle qualité.
Marque:  Fisherbrand™ 90028-57
Code produit. 11745843
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Includes: Satisfont aux exigences expérimentales essentielles, permettent des mesures de routine et répondent à tous les besoins en matière de contrôle qualité. Les hygromètres / thermomètres numériques Fisher Scientific certifiés Traceable sont parfaits pour les salles blanches, les hottes, les chambres environnementales, les incubateurs, les dessiccateurs et le contrôle de la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur.
Requires : La fonction de sortie de l’ordinateur requiert un câble de données, disponible séparément. Contactez votre représentant du service client Fisher Scientific pour de plus amples informations
Description
Description
Satisfont aux exigences expérimentales essentielles, permettent des mesures de routine et répondent à tous les besoins en matière de contrôle qualité. Les hygromètres / thermomètres numériques Fisher Scientific™ certifiés Traceable sont parfaits pour les salles blanches, les hottes, les chambres environnementales, les incubateurs, les dessiccateurs et le contrôle de la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur.
Accessoires : Logiciel et système d’acquisition de données avec prise ordinateur, référence : 15-077-70.
  • Plage de températures : -40°C à +104°C et -40°C à +220°F, avec une précision de ±0,4°C (±0,4°F) et une résolution de 0,1°C
  • Plage RH : 10à 95 % (modèle de base), 5 à 95 % (modèle Instant) ; précision ±1,5 % ; résolution 0,01 %
  • Calcul du point de gel, de la chaleur latente, de la chaleur sensible, de la pression de vapeur, de la teneur en humidité, de l’enthalpie, du volume et de l’humidité spécifiques, du rapport de mélange et de la densité de vapeur de l’air humide
  • Valeurs de consigne haute et basse programmables pour la température, l’humidité et la détection du point de rosée hors spécifications, alarme sonore et affichage clignotant
  • La mémoire intégrée enregistre les mesures supérieure et inférieure ; les capacités de sortie de l’ordinateur† permettent de capturer, de stocker et d’imprimer des données
  • Le modèle Instant réalise des mesures d’humidité en <10 secondes ; le modèle de base en 3,5 minutes maximum
  • L’écran LCD lumineux à quatre chiffres, de 0,5 po de haut, est 10 fois plus lisible que les thermomètres-frondes en verre ou les échelles de mesure
  • La construction robuste du micro-ordinateur permet d’éviter les bris de verre, la séparation du mercure et les dommages causés par des chocs au niveau du cadran
  • Les boîtiers en ABS robuste garantissent une longue durée de vie — y compris dans les environnements difficiles de laboratoires ou d’usines
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™).
Spécification
Spécification
Hygromètre / thermomètre numérique, modèle de base
0,0001
-40°C à +104,4°C
Audible
Plastique ABS
-40deg; à plus;220deg;F
5,5 x 3,5 x 1,25 po (14 x 8,9 x 3,2 cm)
72 po
14 cm
18 cm
8,9cm
3,2cm
1,8cm
0,34kg
Sonde combinée de 7 po, câble de 54 po, pile alcaline 9 V (un an en utilisation intermittente, 100 heures d’utilisation continue), indicateur de batterie faible et mallette de transport en plastique ABS
10 à 95 %
±1,5%
plusmn;0,4deg;°C
LCD
Capacité à film mince de précision / thermistance
0,1°F
5,5 in
7 po
182 cm
3,5 in
1,25 in
0,7 in
12 oz
Idéal pour les salles blanches, les hottes, les chambres environnementales, les incubateurs, les dessiccateurs et la surveillance de l’air intérieur/extérieur
ISO 17025, A2LA, NIST