Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large certifiées à faible teneur en particules
Click to view available options
Taille du bouchon:
58-400 mm
Capacité (métrique):
250 ml
Description
Conçus pour le stockage de poudres sèches. Les flacons à col large pour conditionnement certifiés Fisherbrand™ à faible taux de particules sont en verre sodocalcique transparent.
- Gradués, en verre transparent
- Col large pour un accès facile
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
- Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
Certifications
Un certificat d’analyse est fourni avec chaque boîte.
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Longueur (métrique) | 70 mm |
Quantité | 24/boîte |
Certifications/Conformité | Certifiés à faible taux de particules |
Closure Included | Oui |