Learn More
Implen™ Ensemble de filtres en verre Holmium et en verre à densité neutre certifiés pour contrôler la longueur d’onde et la précision photométrique des NanoPhotomètres™ NP80 et C40.
Ensemble de filtres en verre Holmium et en verre à densité neutre certifiés pour contrôler la longueur d’onde et la précision photométrique des NanoPhotomètres™ NP80 et C40 (cuve).
Marque: Implen™ N-4080-HNF
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le filtre en verre Holmium et le verre à densité neutre certifiés sont des accessoires en option utilisés pour contrôler la longueur d’onde et la précision photométrique pour les applications de cuve NanoPhotometer™.Spécification
NanoPhotometer C40/NP80 | |
Ensemble de filtres en verre à densité neutre et holmium | |
Non | |
NanoPhotometer C40/NP80 | |
Verre holmium et neutre |
10 mm | |
Français | |
Wavescan | |
Ensemble de filtres en verre à densité neutre et holmium |