Learn More
Fisherbrand™ Flacons droits certifiés nettoyés
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
1 l
Description
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales. Les flacons à paroi droite certifiés nettoyés Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
- Nettoyés selon les directives de l’EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux
- Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
- Les flacons sont autoclavables, pas les bouchons
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Longueur (métrique) | 55 mm |
Quantité | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PTFE |
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
00086079 | Certificat d’analyse | 16/02/2024 | 02912312 |
00085651 | Certificat d’analyse | 16/02/2024 | 02912312 |
00087582 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | 02912312 |
00084439 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | 02912312 |
00087379 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | 02912312 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons droits certifiés nettoyés >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu