Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Basic d'une Micropipette Multicanaux 3 x 10
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ umv-p938f
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Etalonnage par gravimétrie de la pipette à piston comprenant: Contrôle en l'état des volumes délivrés selon le référentiel NF EN ISO 8655 en 10 pesées, trois volumes sans changement de cône
- Edition du certificat d'étalonnage COFRAC avec déclaration de conformité et étiquetage
- Prestation sous accréditation COFRAC N°2-5985
- Etalonnage, portée disponible sur www.cofrac.fr
- Délai moyen: 1 semaine
- Si vous souhaitez que l’étalonnage soit réalisé à l’aide de pointes particulières, merci de bien vouloir l’indiquer dans votre commande
Spécification
Micropipette Multicanaux | |
2 semaines | |
Certificat d’étalonnage de base |
COFRAC N° 2-5985, NF EN ISO 8655 | |
Gravimétrique |