Learn More
Cérium, solution étalon de plasma, Ce 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Code produit.: 11341359
Cérium, solution étalon de plasma, Ce 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11341359
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11341359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013815.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-45-1, 7732-18-5
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium
Quantité 100 mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; Cerium :0,1 % ; eau :94,9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1544572 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number013815.AD,013815.AP,013815.AE
Numéro de lot1541964 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number013815.AD,013815.AP,013815.AE
Numéro de lot1541965 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number013815.AD,013815.AP,013815.AE
Numéro de lot1535584 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number013815.AD,013815.AP,013815.AE
Numéro de lot1521268 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/02/2025 Catalog Number013815.AD,013815.AP,013815.AE
Nom du produit
Cérium, solution étalon de plasma, Ce 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >