Learn More
Oxyde de cérium, 20 % dans l’H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Largement appliqué comme électrolyte solide dans les piles à combustible. Également utilisé dans la céramique et pour polir le verre et les pierres. Il peut également être utilisé comme co-catalyseur dans de nombreuses réactions. Il est également utilisé comme antioxydant et génère de l’hydrogène par fractionnement de l’eau.
37.60€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CeO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.114 |
Numéro MDL | MFCD00010933 |
Clé InChI | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline |
CID PubChem | 73963 |
ChEBI | CHEBI:79089 |
Nom IUPAC | dioxocérium |
SMILES | O=[Ce]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040125.22 |
100 g |
37.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040125.36 |
500 g |
98.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040125.A3 |
2 kg |
345.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-38-3 | |
172.114 | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
73963 | |
dioxocérium |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CHEBI:79089 | |
O=[Ce]=O |
Spécification
Cerium oxide | |
Particules de 0,01-0,02 μm, dans un liquide | |
MFCD00010933 | |
Immiscible with water. | |
O=[Ce]=O | |
172.114 | |
CHEBI:79089 | |
20 % dans H2O | |
1.22 |
1306-38-3 | |
CeO2 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
dioxocérium | |
73963 | |
172.12 | |
Flacon en plastique | |
1.22 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-150-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only