Learn More
Oxyde de cérium(IV), poudre jaune à brun pâle ou morceau, Thermo Scientific Chemicals
59.70€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12014-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CeH8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.18 |
Numéro MDL | MFCD00010927 |
Clé InChI | DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.O.O.O.[Ce] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021120.18 |
50 g |
59.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021120.30 |
250 g |
210.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12014-56-1 | |
212.18 | |
DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N |
CeH8O4 | |
MFCD00010927 | |
O.O.O.O.[Ce] |
Spécification
Cerium(IV) oxide | |
Marron à jaune | |
CeH8O4 | |
DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N | |
212.18 | |
Odorless |
12014-56-1 | |
Poudre ou grumeau | |
MFCD00010927 | |
O.O.O.O.[Ce] | |
172.12 (anhydrous) |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-599-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only