Learn More
Oxyde de cérium(IV), jaune pâle, diverses formes (poudre/flocons/cristaux/microbilles), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
55.30€ - 654.00€
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11449850
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044662.14
25 g
55.30€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11459850
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044662.22
100 g
164.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11469850
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044662.36
500 g
654.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cerium(IV) oxide is used in ceramics, and to polish glass and stones. It is applied as solid electrolyte in fuel cells. It can also be employed as a co-catalyst in many number of reactions. It is also used as an antioxidant, and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles, and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support, and to sensitize photosensitive glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1306-38-3
172.114
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
73963
dioxocérium
CeO2
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CHEBI:79089
O=[Ce]=O
Spécification
Cerium(IV) oxide
1306-38-3
Diverses formes (poudre / flocons / cristaux / microbilles, etc.)
CeO2
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
dioxocérium
73963
172.12
2600°C
Jaune
99.5%
MFCD00010933
Insoluble in water.
O=[Ce]=O
172.114
CHEBI:79089
7.132
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H302 :Nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-150-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6310000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante