Learn More
Hydrate de fluorure de cérium(IV), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11368887
Hydrate de fluorure de cérium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368887
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11368887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038580.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cerium(IV) fluoride hydrates a water insoluble Cerium source for use in oxygen-sensitive applications, such as metal production. Commercial applications for cerium include metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. In steel manufacturing it is used to remove free oxygen and sulfur by forming stable oxysulfides and by tying up undesirable trace elements, such as lead and antimony.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60627-09-0
Formule moléculaire CeF4
Poids moléculaire (g/mol) 216.11
Numéro MDL MFCD00049422
Clé InChI SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Synonyme cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1
CID PubChem 71317457
Nom IUPAC tetrafluorocerium
SMILES F[Ce](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) fluoride hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Slowly hydrolyzed by cold water
Poids de la formule 216.11 (Anhydrous)
Nom du produit
Hydrate de fluorure de cérium(IV), Thermo Scientific Chemicals >