Learn More
Cérium(IV) et acide nitrique dilué, solution de réactifs d’attaque, concentration du Ce(IV) de 0,25 N, Thermo Scientific Chemicals
35.20€ - 115.58€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD01866052
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339767
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042110.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11349767
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042110.K7
4 L
115.58€
4L
Description
Description
It is widely applied as etchant solution in industrial purpose to chemically remove layers from the surface of a wafer during manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD01866052
Spécification
Cerium(IV) and Dilute Nitric acid
Liquide
UN3098
Ce(IV) concentration 0.25N
Etchant Solution
MFCD01866052
Soluble in water
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H315-H319
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P234-P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante