Learn More
Nitrate de cérium(IV) ammonium, ACS, 98,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Chimie analytique, comme oxydant pour les composés organiques et comme catalyseur de polymérisation pour les oléfines
59.50€ - 644.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16774-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | (NH4)2Ce(NO3)6 |
Numéro MDL | MFCD00151121 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033254.22 |
100 g |
59.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033254.36 |
500 g |
207.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033254.A3 |
2 kg |
644.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Analytical chemistry, as an oxidant for organic compounds, as a polymerization catalyst for olefins, and as a scavenger in the manufacture of azides. Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16774-21-3 | |
(NH4)2Ce(NO3)6 | |
MFCD00151121 |
Spécification
Cerium(IV) ammonium nitrate | |
Granulaire | |
(NH4)2Ce(NO3)6 | |
Soluble in water and alcohol. | |
ACS |
16774-21-3 | |
98.5% | |
MFCD00151121 | |
548.23 |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P390-P501c
H272-H290-H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-827-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only