Learn More
Oxyde de fer et de cérium, 20 % dans H2O, dispersion de nanoparticules, faible pH, APS <5,0 nm (nombre pondéré), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424135
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Nano-sized cerium-iron oxide nanoparticles has been synthesized, characterized and explored as an efficient photocatalyst for the photocatalytic degradation of malachite green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD02687051
Synonyme Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium iron oxide
Note relative au nom 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Couleur Rouge à marron
pH Low
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Dispersible in water.
Odeur Petroleum-like
Densité 1.23 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium iron oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cerium(IV) oxide, Methoxyacetic acid