Learn More
Lingot de cérium, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 602.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-45-1
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11330649
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.18
50 g
156.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11340649
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.30
250 g
602.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-45-1
140.12
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
23974
cérium
Ce
MFCD00010924
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
CHEBI:33369
[Ce]
Spécification
Cerium
Rare Earth Oxides Content
Dark Gray ingot
99.8% (REO)
MFCD00010924
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
cérium
23974
Odorless
Lingot ; conditionnement sous huile minérale
Gris
7440-45-1
6.77 g/cm3
Ce
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
[Ce]
140.12
CHEBI:33369
Sous Huile minérale
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Maintenir le récipient fermé de manière étanche et le garder au sec.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-154-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Cerium ingot
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .