Learn More
Fluorure de cérium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO)
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | ∼2300°C |
Nom chimique ou matériau | Cerium(III) fluoride |
Point de fusion | 1460°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Grumeaux |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,1998 |
Informations sur la solubilité | Soluble in strong mineral acids. |
Poids de la formule | 197.12 |