Learn More
Chlorure de cérium(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 18618-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CeCl3·7H2O |
Numéro MDL | MFCD00149634 |
Synonyme | Cerous chloride heptahydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12947.18 |
50 g |
N/A
|
N/A | |||||
11419793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12947.30 |
250 g |
N/A
|
N/A | |||||
11499783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12947.0B |
1000 g |
N/A
|
N/A | |||||
Description
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de cérium(III) heptahydraté est utilisé dans la préparation d’allylsilanes à partir d’esters. Il est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse organique à la place du borohydrure de sodium. Dans la réaction de Luche, le carbone favorise la formation sélective d’alcool allylique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans le tétrahydrofurane. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
18618-55-8 | |
CeCl3·7H2O | |
MFCD00149634 | |
Cerous chloride heptahydrate |
Spécification
Cerium(III) chloride heptahydrate | |
CeCl3·7H2O | |
14,1997 | |
Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran. | |
99% | |
Air sensitive; Hygroscopic |
18618-55-8 | |
MFCD00149634 | |
Cerous chloride heptahydrate | |
372.60 (246.48 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 606-073-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FK5100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Cerium(III) chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cerium chloride heptahydrate
RUO – Research Use Only