Learn More
Chlorure de cérium(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10732831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10732831
Marque: Thermo Scientific Acros 211825000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18618-55-8
Formule moléculaire CeCl3·7H2O
Poids moléculaire (g/mol) 372.58
Numéro MDL MFCD00149634
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride heptahydrate
Point de fusion 848.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Jaune
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Merck Index 10, 1956
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 372.58
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 3.97