Learn More
Chlorure de cérium(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cerium(III) chloride heptahydrate |
Point de fusion | 848.0°C |
Note relative au nom | 99% |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
Formule linéaire | CeCl3·7H2O |
Fieser | 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314 |
Merck Index | 10, 1956 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459772 | Certificat d’analyse | 07/02/2024 | 211821000,211820250,211825000 |
A0453832 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 211821000,211820250,211825000 |
A0395662 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 211821000,211820250,211825000 |
A0403544 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 211821000,211820250,211825000 |
A0412289 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 211821000,211820250,211825000 |
Sécurité et traitement
- Cerium(III) chloride heptahydrate
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.