Learn More
Hydrate d’acétate de cérium(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
63.30€ - 853.00€
Identifiants chimiques
CAS | 206996-60-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9CeO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 317.25 |
Numéro MDL | MFCD00051060 |
Clé InChI | VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | cerium(3+) triacetate |
SMILES | [Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044433.09 |
10 g |
63.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044433.18 |
50 g |
229.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044433.30 |
250 g |
853.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) acetate hydrate is used in thin fim buffer layers suitable for high κ dielectrics by sol-gel route. And it is also used as a catalyst for auto-oxidation of cresols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
206996-60-3 | |
317.25 | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
[Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9CeO6 | |
MFCD00051060 | |
cerium(3+) triacetate |
Spécification
Cerium (III) acetate hydrate | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
Ce(C2H3O2)3·xH2O | |
Soluble in water( 3.5g/L). | |
[Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
317.25 | |
99.995% |
206996-60-3 | |
Cristalline | |
C6H9CeO6 | |
MFCD00051060 | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+) triacetate | |
317.26 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only