Learn More
Cérébelline, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15438069
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cerebellin
CAS 94071-26-8
Couleur Blanc
Formule moléculaire C69H113N23O23
Numéro MDL MFCD00167553
Quantité 1 mg
Synonyme cerebellin, cerebellin rat, cerebellin rat 9ci, nh2-ser-gly-ser-ala-lys-val-ala-phe-ser-ala-ile-arg-ser-thr-asn-his-oh
Clé InChI ADHFFUOAOLWHGU-JPDUFPOXSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3R)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-6-amino-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{2-[(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamido]acetamido}-3-hydroxypropanamido]propanamido]hexanamido]-3-méthylbutanamido]propanamido]-3-phénylepropanamido]-3-hydroxypropanamido]propanamido]-3-méthylpentanamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-3-hydroxypropanamido]-3-hydroxybutanamido]-3-carbamoylpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)acide propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 1632.80
CID PubChem 25078121
Poids de la formule 1632.8
Forme physique Solide