Learn More
Gestigkeit Harry CERAN™ Hotplate
CERAN™ Hotplates are extremely resistant to breakage and changes of temperature, will not distort, permeable to ultra-violet light and also highly acid-resistant.
Marque: Gestigkeit Harry 44EB-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction : la plaque CERAN™ de poids léger est chauffée électriquement sur toute sa surface et est encastrée dans un cadre en acier inoxydable de haute qualité qui est monté sur un boîtier en acier inoxydable isolé à l’intérieur.
- Le contrôle de la température est assuré par une sonde électronique NiCr-Ni (plage de régulation entre 50°C et 500°C). Le contrôleur est intégré dans un boîtier en aluminium moulé sous pression. Le temps de chauffage pendant 500°C est d’environ 8 minutes. Dans la série EB, la connexion électrique entre le contrôleur et la plaque de cuisson est protégée par un tuyau métallique flexible.
Spécification
650 x 500 x 100 mm | |
3 x 400 V, N+PE | |
50°C à 500°C |
Plaque chauffante | |
Céramique | |
5700 W |