Learn More
Gestigkeit Harry Plaque chauffante CERAN™, vitrocéramique
Taille : 10,2 x 10,2 in
Marque: Gestigkeit Harry 11EB-C
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Matériau en vitrocéramique rare
- Résiste à la rupture et aux changements de température
- Ne se déforme pas
- Perméable à la lumière ultra-violette et hautement résistant aux acides
Spécification
Plaque chauffante | |
Vitrocéramique | |
2000 w |
230 V | |
10,2 x 10,2 in |