Learn More
Hirschmann™ Distributeur ceramus™ HF
Code produit. 10658081
Click to view available options
Volume (métrique):
2 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10658081
Marque: Hirschmann™ 9342300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement conçu pour la distribution d’acide fluorhydrique et d’autres milieux agressifs.
  • Le volume peut être réglé de 2 à 10 ml
  • Le piston, le vérin, les sièges de valve et les billes sont en céramique à oxyde d’aluminium de haute pureté
  • Ressorts de valve en platine-iridium
  • Certifié conforme
  • Avec système de circulation des réactifs
  • Convient à la stérilisation à la vapeur jusqu’à 121°C
  • Bouchon fileté GL 45
  • Livré avec 3 adaptateurs filetés (A 32, S 40, A 38), 1 tuyau d’aspiration avec écrou d’union, 1 unité d’éjection et 1 clé à raccord
  • Avec numéro de série individuel et certificat d’étalonnage
Spécification
Type de produit Distributeur
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage, conformité certifiée
Matériau Céramique de haute pureté
Volume (métrique) 2 à 10 ml
À utiliser avec (application) Distribution de milieux agressifs
À utiliser avec (équipement) Flacon
Comprend 3 adaptateurs filetés (A 32, S 40, A 38), 1 tuyau d’aspiration avec écrou union, 1 unité d’éjection, 1 clé à raccord, numéro de série individuel, certificat d’étalonnage
Incréments 0,25 mL
Modèle HF
Précision 0,6%