missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Distributeurs adaptables sur flacons à volume fixe Ceramus™
Distributeur universel de flacons avec une configuration de volume fixe
Marque: Hirschmann™ 9312100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certifié conforme
- Avec piston en céramique et système de recirculation des réactifs
- Convient à la stérilisation à la vapeur jusqu’à 121°C
- Filetage à vis A 45
- Livraison complète avec 3 adaptateurs filetés (A 32, S 40, A 38), 1 tuyau d’aspiration avec écrou d’union, 1 unité d’éjection et 1 clé à raccord
- Avec numéro de série individuel et certificat d’étalonnage
Spécification
0,6% | |
Autoclavables | |
Distributeur adaptable sur flacon à volume fixe ceramus™ FIX avec système de recirculation des réactifs | |
1 mL | |
Adaptateur fileté, buse de distribution, tube d’aspiration, clé à valve, rapport d’étalonnage | |
1 de chaque |
Distributeur | |
ISO 8655 | |
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran | |
Flacon | |
0,05 mL | |
0,2% |