Learn More
Hirschmann™ Distributeurs Ceramus™
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Hirschmann Instruments™ Ceramus™ sont fabriqués en matériaux de haute qualité, ce qui leur permet de les utiliser à des températures de diverses amplitudes.
Marque:  Hirschmann™ 9352000
Code produit. 10440981
  • 1030.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 ml
  • Le refroidisseur complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
  • Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
  • Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
  • Configuration numérique du volume, étalonné à vie
  • Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Spécification
Distributeur
5 à 30 ml
0,5 mL
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran
Flacon
0.6 %