Learn More
Nabertherm™ Plaque nervurée en céramique
Code produit. p-7187347 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
170 x 110 x 12,7 mm
210 x 290 x 12,7 mm
À utiliser avec (équipement):
Four à moufle LE 14
Four à moufle LE 2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15286414
Marque: Nabertherm™ 691601097
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaque inférieure servant à la protection du four.
Plaque nervurée en céramique
  • Temp. max : 1200°C
  • Matériau : céramique
Spécification
À utiliser avec (équipement) Four à moufle LE 2
max. (métrique) 1200°C
Matériau céramique
Dimensions (L x l x H) 170 x 110 x 12,7 mm