Learn More
IKA™ Plaque chauffante, 50°C à 500°C, céramique
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Circuit de sécurité fixe de 550°C
- Indicateur de surface chaude pour éviter les brûlures
- Réglage précis de la température via l’affichage numérique (LED)
- Affichage numérique des erreurs
- Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
Specifications
Specifications
| Matériau de la plaque supérieure | céramique |
| Dimensions | 7 x 7 po |
| max. (métrique) | 50°C à 500°C |
| Profondeur (métrique) | 260 mm |
| Poids (impériale) | 6.6 lb. |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Poids (métrique) | 3 kg |
| Largeur (métrique) | 160 mm |
| Puissance | 225 w |
| Alimentation électrique | 230/120/100 V, 50/60 Hz, 255 W |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction