Learn More
BUCHI Creuset en céramique
For use with B-440 Wet Digesters to aid in the ecological pre-incineration of different types of samples.
Marque: BUCHI 026938
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- 90mL capacity
- White in color
- Round in shape
Spécification
Blanc | |
Pré-incinération des échantillons | |
Creuset |
Céramique | |
90 ml | |
Rond |