Learn More
Gilson™ Centrifugeuse pour plaques CENTRY™ 101
Code produit. p-7184384 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Type:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16348641
Marque: Gilson™ 36117400
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse à plaques CENTRY™ 101 Plate Centrifuge empêche le contenu de la microplaque de se répandre, augmentant ainsi la fiabilité de ses réactions. La centrifugeuse accepte les plaques les plus courantes dont les microplaques PCR.
Diminution du risque de déversement
  • La centrifugeuse pour plaques CENTRY™ 101 offre une conception brevetée de rotor libre qui empêche le contenu des microplaques de se renverser tout en concentrant tous les composants de la réaction dans le fond du puits, améliorant ainsi la précision de vos réactions, telles que les réactions PCR sensibles.
  • Les supports de rotor reposent à un angle de 75°, vous permettant d’insérer des plaques sans film de scellage ni bouchons.
  • À grande vitesse, les microplaques sont analysées verticalement.
  • La centrifugeuse pour plaques CENTRY™ 101 à deux plaques peut accueillir la plupart des microplaques et PCR.
Petite, mais rapide
  • Les échantillons sont centrifugés en moins de 20 secondes à 2550 tr/min (600 x g).
  • Avec un faible encombrement  (23 x 26 cm, 9,2 x 10,2 po), la centrifugeuse pour plaques CENTRY™ 101 s’adapte facilement aux hottes et aux paillasses bondées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 2 550 tr/min
Dimensions (L x l x H) extérieures 23 x 26 x 19,7 cm
Type Prise EU
Frequency 50/60 Hz
Tension 220/230 V