Learn More
Labconco™ Concentrateur complet CentriVap™
Livré avec tous les éléments nécessaires pour démarrer le traitement
Marque: Labconco™
Description
Livré avec tous les éléments nécessaires pour démarrer le traitement
Utilise une combinaison de force centrifuge, de vide et de chaleur pour accélérer l’évaporation.
Inclut :
- Concentrateur sous vide
- Piège à froid -50°C
- Le rotor en aluminium peut accueillir 40 microtubes à centrifuger et 12 tubes de 13 mm
- Pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques
- La lumière stroboscopique CentriZap permet à l’utilisateur de voir les échantillons pendant que le rotor tourne et que le couvercle est fermé
Biologie moléculaire, protéomique, génomique, biologie cellulaire, microbiologie, biochimie, recherche pharmaceutique et chimie analytique
Spécification
Centrivap | |
International | |
Résistant aux acides grâce au Heat Boost | |
230 V, 50 Hz, 6 A |