Learn More
Labconco™ Systèmes aqueux, acides et solvants CentriVap™
Avec boîte transparente et siphon antiacide, antihumidité ou antisolvant pour une protection supplémentaire de la pompe à vide
13765.00€
Spécification
Débit 34 ou 195 l/min
Vide max. 12 ou 2 x 10sup-/supsup3/supmbar
Type de bouchon NEMA 6-15
Type de pompe Diaphragme ou palette rotative
Type Condenseur de piège à froid
Consulter d'autres spécifications
Requires: Une pompe à vide est nécessaire pour tous les systèmes ; voir pompes Fisher Scientific Maxima™ C-line dans la section Pompes.
Produits 1
Code produit Marque Ampérage Fréquence Tension Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Ampérage Fréquence Tension Prix Quantité et disponibilité  
10403872
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Labconco™
7982011
6 A 50 Hz 230 V
13765.00€
1 pièce
Description
Description
Avec boîte transparente et siphon antiacide, antihumidité ou antisolvant pour une protection supplémentaire de la pompe à vide
Le rotor accueille quarante microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou jusqu’à cent tubes d’un dia. compris entre 12 et 13 mm.
Informations sur la commande
Choix entre les modèles 115 V et 230 V.
Spécification
Spécification
34 ou 195 l/min
NEMA 6-15
Condenseur de piège à froid
6 A
12 ou 2 x 10sup-/supsup3/supmbar
Diaphragme ou palette rotative
230 V