Learn More
Gosselin™ Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger coniques jetables et de qualité supérieure. Les tubes à centrifuger Gosselin™ sont fabriqués à partir de résines ultra-transparentes.
Marque: Gosselin™ TC15A-01
141.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.75300kg
Description
- Tube conique moulé
- Gradué
- Les tubes répondent aux normes de qualité et de performance requises par les laboratoires de contrôle de la qualité
- 95Résistant aux kPa selon les instructions d’emballage IATA 650
- Contact alimentaire européen conforme à la norme EU 10/2011
- Conforme à la norme 21 CFR 170.39 relative aux contacts alimentaires de la FDA
- Stérile 10−3 selon la norme ISO 11137
- Conception résistante aux fuites
- Pochettes à ouverture facile, conditionnées en vrac et refermables
Spécification
15 ml | |
500 | |
Pochette en vrac facile à ouvrir | |
Conique | |
8000 x g |
PP | |
25 | |
Conique | |
Bouchon à joint |