Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rondes
Utilisez ces adaptateurs pour un large éventail d’applications. Les adaptateurs de centrifugeuse Sigma™ à godets ronds fonctionnent avec tous les tubes de laboratoire courants pour une flexibilité de centrifugation accrue.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 17670
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11770819
  • 261.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma™
Spécification
Spécification
Portoir rond
8 x 25 à 30 ml
Godet, réf. 13650 pour centrifugeuses série 6
2/boîte