Learn More
Fisherbrand™ Sachet de culture cellulaire GT4 Expert pour centrifugeuse
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application !Le kit d’experts pour centrifugeuse Fisherbrand™ GT4 est un kit de centrifugeuse à application pour assurer une commande rapide et pratique de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
15150.00€ - 16045.00€
Spécification
FCR max. | 25 830 x g |
---|---|
Gamme de produits | Fisherbrand |
Réfrigéré | Oui |
Alimentation électrique | 50/60 Hz |
Tension | 200/230 V |
Code produit | Marque | Rotor | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Rotor | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17131925
|
Fisherbrand™
50164299 |
Oui |
16045.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17151925
|
Fisherbrand™
50164301 |
Oui |
15150.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Easy to Use:
- Exceptional capacity to process 40x50 ml conicals in one run, under biocontainment certified lids
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
- System saves time when switching between applications
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
- Technology optimizes safety and improves separations
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Spécification
25 830 x g | |
Oui | |
200/230 V |
Fisherbrand | |
50/60 Hz |