Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
1
4
7
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Description
- Godets pour : Rotor S-24-11-AT, rotor A-4-62, rotor A-4-81
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor Eppendorf A-4-62 (CFA-150-010C) |
| Capacité | 250 mL |
| Type de conteneur | Godet |
| Nbre de positions | 1 |
| Quantité | 4/boîte |