Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de centrifugeuse pour rotors pour 5810 et 5810R
Code produit. p-8003601 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1,2 à 5 ml
1,5 à 2 ml
15 ml
18 à 30 ml
180 à 250 ml
2,6 à 7 ml
3 à 15 ml
30 à 50 ml
50 à 75 ml
50 mL
7 à 18 ml
80 à 120 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10293172
Marque: Eppendorf™ 5810750008
Disponibles dans un vaste choix de configurations pour un large éventail d’applications
  • Adaptateurs pour centrifugeuses Eppendorf™ 5810 et 5810R.
  • Compatibles avec les tubes coniques ou plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Plat
Capacité 1,2 à 5 ml
À utiliser avec (équipement) Rotors pour centrifugeuses 5810 et 5810R
Taille de l’alésage (métrique) 11 mm
Nbre de positions 100
Nb par paquet 2/boîte