Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de centrifugeuse pour rotors pour 5810 et 5810R
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1,2 à 5 ml
1,5 à 2 ml
15 ml
18 à 30 ml
180 à 250 ml
2,6 à 7 ml
3 à 15 ml
30 à 50 ml
50 à 75 ml
50 mL
7 à 18 ml
80 à 120 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Adaptateurs pour centrifugeuses Eppendorf™ 5810 et 5810R.
- Compatibles avec les tubes coniques ou plats
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Plat |
| Capacité | 7 à 18 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors pour centrifugeuses 5810 et 5810R |
| Taille de l’alésage (métrique) | 20 mm |
| Nbre de positions | 32 |
| Nb par paquet | 2/boîte |