missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adaptateurs de rotors angulaires 8 emplacements pour centrifugeuses
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 1468
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs de rotors angulaires 8 emplacements pour centrifugeuses
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32A et ROTINA 380/380R
- Pour rotors 1418 et 1721
Spécification
Adapter | |
50 mL | |
107 mm | |
1 |
Fond rond, conique, évasé | |
29 mm | |
Centrifugeuses ROTOFIX 32 A et ROTINA 380/380 R avec rotors n° 1418, 1721 | |
1 |