Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor FA-6x50
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour plaques et tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml, flacons et plaques de 175 à 250 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets universels et adaptateurs de 1 L (4x), des flacons Eppendorf de 1 L (4x)
Avec rotor S-4 x 750 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL
sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD), interface tactile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Grande interface tactile VisioNize™ de 7 pouces pour des paramètres ultra-rapides grâce à une fonction unique de favoris
- Gestion des utilisateurs avec prise en charge de plusieurs niveaux d’autorisation et fonctions de documentation conformes aux exigences BPL/GxP
- Rotors à godets oscillants et adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 ml à 1 000 ml, ainsi que tous les types de plaques MTP, PCR ou Deep Well
- Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 250 ml
- Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 22 132 × g (14 000 tr/min)
- Les bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols permettent un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
- Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
- Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
- Plage de températures de -11°C à 40°C
- Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
Spécification
Spécification
| FCR max. | 22 132 x g |
| Réfrigéré | Oui |
| Affichage | Interface tactile VisioNize™ |
| Comprend | Avec rotor FA-6x50 |
| Modèle | Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile |
| Niveau sonore | <59 dB(A) avec rotor FA-6 x 50 |
| Profil (accélération / freinage) | 10/10 |
| Stockage de programmes | 99 |
| Rotor | FA-6x50 |
| Rotor inclus | Oui |
| Afficher plus |