Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor FA-6x50
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour plaques et tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml, flacons et plaques de 175 à 250 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets universels et adaptateurs de 1 L (4x), des flacons Eppendorf de 1 L (4x)
Avec rotor S-4 x 750 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL
sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD), interface tactile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Sa large variété de rotors à angle fixe et de rotors libres permet de répondre à un large éventail d'applications tout en offrant un encombrement réduit.
- Grande interface tactile VisioNize™ de 7 pouces pour un paramétrage ultrarapide via une fonction de favoris unique
- Gestion des utilisateurs avec des niveaux d'autorisation multiples et des fonctions de documentation répondant aux exigences GLP/GxP
- Les rotors libres et les adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 mL à 1 000 mL ainsi que tous les types de plaques MTP, PCR ou Deepwell
- Rotors angulaires pour applications moléculaires à haute vitesse dans des tubes de 0,2 mL à 250 mL
- Haute vitesse de centrifugation, jusqu'à 22 132 × g (14,000 tr/min)
- Couvercles et capuchons Eppendorf QuickLock™ anti-aérosols pour un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
- Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréable
- Couvercle de la centrifugeuse avec système de fermeture en douceur « Soft Touch »
- Plage de températures de -11 °C à 40 °C
- Identification automatique du rotor et détection de balourd pour garantir une sécurité maximale
Spécification
Spécification
| FCR max. | 22 132 x g |
| Réfrigéré | Oui |
| Affichage | Interface tactile VisioNize™ |
| Comprend | Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour plaques et tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml |
| Modèle | Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile |
| Niveau sonore | <53 dB(A) avec rotor S-4 xUniversal |
| Profil (accélération / freinage) | 10/10 |
| Stockage de programmes | 99 |
| Rotor | S-4 xUniversal |
| Rotor inclus | Oui |
| Afficher plus |