Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17131832 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor FA-6x50
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour plaques et tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml, flacons et plaques de 175 à 250 ml
Avec rotor S-4 xUniversal avec godets universels et adaptateurs de 1 L (4x), des flacons Eppendorf de 1 L (4x)
Avec rotor S-4 x 750 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 5 ml/15 ml/50 ml
avec rotor S-4xUniversal, y compris nacelles universelles, adaptateurs pour tubes coniques de 5 mL/15 mL/50 mL, flacons et plaques de 175 – 250 mL, adaptateurs pour flacons de 1000 mL avec 4 flacons de 1000 mL
sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD), interface tactile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17131832
Marque: Eppendorf™ 5943000017
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse 5910 Ri se distingue par une interface d’écran tactile intuitive et une gamme de solutions innovantes faciles à utiliser, pour la documentation et la gestion des utilisateurs. Sa grande variété de rotors à angles fixes et à godets oscillants peut accueillir un large éventail d’applications dans un format compact.
  • Grande interface tactile VisioNize™ de 7 pouces pour des paramètres ultra-rapides grâce à une fonction unique de favoris
  • Gestion des utilisateurs avec prise en charge de plusieurs niveaux d’autorisation et fonctions de documentation conformes aux exigences BPL/GxP
  • Rotors à godets oscillants et adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 ml à 1 000 ml, ainsi que tous les types de plaques MTP, PCR ou Deep Well
  • Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 250 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 22 132 × g (14 000 tr/min)
  • Les bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols permettent un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Plage de températures de -11°C à 40°C
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
FCR max. 22 132 x g
Réfrigéré Oui
Affichage Interface tactile VisioNize™
Comprend sans rotor
Modèle Centrifugeuse 5910 Ri (EU-IVD), interface tactile
Niveau sonore <59 dB(A) avec rotor FA-6 x 50
Profil (accélération / freinage) 10/10
Stockage de programmes 99
Rotor Non
Rotor inclus Non
Plage de températures -11°C à +40°C
Minuteur 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
Type Centrifugeuses de paillasse
Largeur (impériale) extérieure 28,3 in
Largeur (métrique) extérieure 72 cm
Hauteur (impériale) extérieure 14,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 37 cm
Profondeur (impériale) 25,9 in
Profondeur (métrique) 68 cm
Alimentation électrique 230 V/50 à 60 Hz (UE)
Tension 230 V
Puissance 1650 W
Fréquence 50/60 Hz