Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
GREENER_CHOICE
La centrifugeuse 5910 Ri se distingue par une interface d’écran tactile intuitive et une gamme de solutions innovantes faciles à utiliser, pour la documentation et la gestion des utilisateurs. Sa grande variété de rotors à angles fixes et à godets oscillants peut accueillir un large éventail d’applications dans un format compact.
Marque:  Eppendorf™ 5943000011
11470.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17121832
  • 11515.88€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Grande interface tactile VisioNize™ de 7 pouces pour des paramètres ultra-rapides grâce à une fonction unique de favoris
  • Gestion des utilisateurs avec prise en charge de plusieurs niveaux d’autorisation et fonctions de documentation conformes aux exigences BPL/GxP
  • Rotors à godets oscillants et adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 ml à 1 000 ml, ainsi que tous les types de plaques MTP, PCR ou Deep Well
  • Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 250 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 22 132 × g (14 000 tr/min)
  • Les bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock& étanches aux aérosols permettent un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Plage de températures de -11°C à 40°C
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
22 132 x g
Interface tactile VisioNize™
Centrifugeuse 5910 Ri, interface tactile
10/10
Non
-11°C à +40°C
28,3 in
14,5 in
25,9 in
230 V/50 à 60 Hz (UE)
50/60 Hz
Oui
sans rotor
<59 dB(A) avec rotor FA-6 x 50
99
Non
10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
72 cm
37 cm
68 cm
230 V