Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5804/5804 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Sans rotor
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5804 (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5804, clavier
Centrifugeuse 5804 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5804 R, clavier
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Type de contrôleur | Keypad |
| FCR max. | 20 913 x g |
| Vitesse max. | 14 000 tr/min |
| Réfrigéré | Oui |
| Affichage | Grand écran LCD lumineux |
| Comprend | Avec rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml |
| Modèle | Centrifugeuse 5804 R, clavier |
| Niveau sonore | <58 dB(A) |
| Rotor inclus | Oui |
| Afficher plus |