Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17322831 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml, 2 ensembles de 2 adaptateurs
Avec rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin de 13/16 mm, 2 ensembles de 2 adaptateurs
Avec rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 ml et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 ml, 2 ensembles de 2 adaptateurs
Sans rotor
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 RH (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 R, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 RH, boutons rotatifs
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17322831
Marque: Eppendorf™ 5702000510
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme des centrifugeuses Eppendorf 5702 polyvalentes à faible vitesse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire ayant un débit moyen. Extrêmement silencieuses et très compactes, elles s’intègrent facilement aux paillasses.
Vitesse max. : 3 000 × g (4 400 tr/min)Encombrement très compact adapté à tout type de paillasse de laboratoireFonctionnement très silencieuxFaible hauteur d'accès pour simplifier le chargement et le déchargement des échantillonsFonction SOFT pour une accélération et un freinage en douceur. Optimisée pour la séparation cellulaire réalisée avec gradient de centrifugationLa fonction 'At set RPM' lance la minuterie une fois la vitesse de rotation sélectionnée atteinte pour des cycles de centrifugation reproductiblesVerrouillage des touches pour éviter les déréglagesCuve de la centrifugeuse en acier inoxydable : antirouille et facile à nettoyerDétection électronique de balourd pour un maximum de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Avec rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 ml et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 ml, 2 ensembles de 2 adaptateurs
Type Centrifugeuses de paillasse
FCR max. 3 000 × g
Vitesse max. 4400 tr/min
Réfrigéré Non
Niveau sonore < 52 dB(A)
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Affichage LCD
Minuteur 0 s à 99 min, avec fonction de marche continue
Type de contrôleur Rotary Knob
Modèle Centrifugeuse 5702 (EU-IVD), boutons rotatifs
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.